주요 문서
ENA346974869
Enamine
N-(5-fluoro-2-methylphenyl)prop-2-enamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.19
MDL number:
Iupac Name
N-(5-fluoro-2-methylphenyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C10H10FNO/c1-3-10(13)12-9-6-8(11)5-4-7(9)2/h3-6H,1H2,2H3,(H,12,13)
InChI key
ZAIURPIJXWPYMO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95099
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95099
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)