주요 문서
ENA346974785
Enamine
2-(piperidin-4-yloxy)acetamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.66
MDL number:
Iupac Name
2-(4-piperidinyloxy)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O2.ClH/c8-7(10)5-11-6-1-3-9-4-2-6;/h6,9H,1-5H2,(H2,8,10);1H
InChI key
NOBXYIDTANDOKG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96808
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96808
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)