주요 문서
ENA346974702
Enamine
1-[3-(2-chloroethyl)-4-hydroxyphenyl]ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.65
MDL number:
Iupac Name
1-[3-(2-chloroethyl)-4-hydroxyphenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-7(12)8-2-3-10(13)9(6-8)4-5-11/h2-3,6,13H,4-5H2,1H3
InChI key
HNOCBJJXTMURPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95369
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95369
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)