주요 문서
ENA341297025
Enamine
methyl 3-amino-4-sulfamoylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.24
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-amino-4-(aminosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)5-2-3-7(6(9)4-5)15(10,12)13/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,12,13)
InChI key
WWCNAJOPYMOOMQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94840
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94840
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)