주요 문서
ENA341296975
Enamine
(prop-2-yn-1-yl)[(quinolin-2-yl)methyl]amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.25
MDL number:
Iupac Name
N-(2-quinolinylmethyl)-2-propyn-1-amine
Inchi Code
1S/C13H12N2/c1-2-9-14-10-12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)15-12/h1,3-8,14H,9-10H2
InChI key
DFRITLDAMTVHCA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94663
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94663
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)