주요 문서
ENA341296547
Enamine
methyl[1-(4-phenylphenyl)ethyl]amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.31
MDL number:
Iupac Name
1-[1,1'-biphenyl]-4-yl-N-methylethanamine
Inchi Code
1S/C15H17N/c1-12(16-2)13-8-10-15(11-9-13)14-6-4-3-5-7-14/h3-12,16H,1-2H3
InChI key
WZNAJVBGLOFZLB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93738
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93738
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)