주요 문서
ENA341296505
Enamine
benzyl(2,2-difluoroethyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.19
MDL number:
Iupac Name
N-benzyl-2,2-difluoroethanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2
InChI key
OUSJSLQIBWQADW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93594
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)