주요 문서
ENA341296458
Enamine
4-chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.56
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2O2/c7-3-1-12(2-6(8,9)10)11-4(3)5(13)14/h1H,2H2,(H,13,14)
InChI key
XNUPYEQBUFJBPP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92473
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92473
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)