주요 문서
ENA341296428
Enamine
1-(trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.25
MDL number:
Iupac Name
1-(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H17N3/c1-5-8(10)9-6(2)11-12(4)7(9)3/h8H,5,10H2,1-4H3
InChI key
AWGVOPVZUSQWFY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93392
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93392
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)