주요 문서
ENA341296417
Enamine
2-(2-methylpyrrolidin-1-yl)ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.22
MDL number:
Iupac Name
2-(2-methyl-1-pyrrolidinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-7-3-2-5-9(7)6-4-8/h7H,2-6,8H2,1H3
InChI key
CWCJURPRDOORGY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93370
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)