주요 문서
ENA341296410
Enamine
4-chloro-2-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.08
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-cyanobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO2S/c8-6-1-2-7(13(9,11)12)5(3-6)4-10/h1-3H
InChI key
UJNSAHMCGIKGLS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93363
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93363
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)