주요 문서
ENA341296394
Enamine
3-amino-2-[(2-fluorophenyl)methyl]propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.23
MDL number:
Iupac Name
3-amino-2-(2-fluorobenzyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H14FNO/c11-10-4-2-1-3-9(10)5-8(6-12)7-13/h1-4,8,13H,5-7,12H2
InChI key
JGFUBQCVBJWPBR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93315
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93315
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)