주요 문서
ENA341295593
Enamine
6-fluoro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.2
MDL number:
Iupac Name
6-fluoro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C9H11FN2/c1-12-5-4-11-8-6-7(10)2-3-9(8)12/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
InChI key
DXIZWPSUAKANDM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92412
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92412
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)