주요 문서
ENA341295410
Enamine
2-amino-5H,6H,7H-cyclopenta[b]pyridine-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.19
MDL number:
mp
217-219
Iupac Name
2-amino-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H9N3/c10-5-7-4-6-2-1-3-8(6)12-9(7)11/h4H,1-3H2,(H2,11,12)
InChI key
CTDPUYLXSONORI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92132
Melting Point
217-219
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92132
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)