주요 문서
ENA341295269
Enamine
5-benzyl-2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.71
MDL number:
Iupac Name
5-benzyl-2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C13H13ClN2/c1-9-12(10(2)16-13(14)15-9)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI key
PVUZFRQRBVFCLZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90145
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90145
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)