주요 문서
ENA341295106
Enamine
2-fluoro-N1-methylbenzene-1,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.16
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-N~1~-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4,10H,9H2,1H3
InChI key
NOJQTIRBEURDRA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91492
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91492
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)