주요 문서
ENA341294979
Enamine
methyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.68
MDL number:
mp
142-144
Iupac Name
methyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(7-11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H
InChI key
XEIPXRKVVATEEC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91236
Melting Point
142-144
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91236
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)