주요 문서
ENA341294791
Enamine
2-(3,4-difluorophenyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.16
MDL number:
Iupac Name
2-(3,4-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5(9(12)13)6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI key
JVOHBPFLXAVCDU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90395
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90395
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)