주요 문서
ENA341294750
Enamine
5-bromo-6-chloropyridine-3-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.52
MDL number:
mp
150-152
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2O2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H,(H2,8,10,11)
InChI key
XAWYSMUSUNJJKM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90117
Melting Point
150-152
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90117
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)