주요 문서
ENA341294312
Enamine
5-bromo-2,4-dimethoxyaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.08
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethoxyaniline
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-11-7-4-8(12-2)6(10)3-5(7)9/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI key
MNCWCTCUSSOSKJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89874
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89874
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)