주요 문서
ENA341292620
Enamine
2-methyl-3-[(propan-2-yloxy)methyl]aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.26
MDL number:
Iupac Name
3-(isopropoxymethyl)-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-8(2)13-7-10-5-4-6-11(12)9(10)3/h4-6,8H,7,12H2,1-3H3
InChI key
VQKDSCWMZCIEGA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87942
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87942
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)