주요 문서
ENA341291527
Enamine
2-(2-chlorobenzenesulfonamido)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.67
MDL number:
Iupac Name
{[(2-chlorophenyl)sulfonyl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8ClNO4S/c9-6-3-1-2-4-7(6)15(13,14)10-5-8(11)12/h1-4,10H,5H2,(H,11,12)
InChI key
QSQJHTAJZFKWNN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86759
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86759
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)