주요 문서
ENA341291371
Enamine
1-(oxolan-3-yl)ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
115.18
MDL number:
Iupac Name
1-tetrahydro-3-furanylethanamine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-5(7)6-2-3-8-4-6/h5-6H,2-4,7H2,1H3
InChI key
JCIAQQOICXUMNX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86600
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)