주요 문서
ENA341291029
Enamine
1-{6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-yl}ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.66
MDL number:
Iupac Name
1-(6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H7ClN2OS/c1-4(11)5-6(8)9-7-10(5)2-3-12-7/h2-4,11H,1H3
InChI key
PNSGXXCGFMEHNT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83869
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83869
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)