주요 문서
ENA341290841
Enamine
N,1-dimethylpiperidin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.22
MDL number:
Iupac Name
N,1-dimethyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-8-7-4-3-5-9(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
KGECUXOREWNBGK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64207
픽토그램
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64207
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)