주요 문서
ENA341290560
Enamine
1,3-dimethyl-1H,4H,5H,6H-pyrazolo[3,4-b][1,4]thiazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.25
MDL number:
Iupac Name
1,3-dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrazolo[3,4-b][1,4]thiazine
Inchi Code
1S/C7H11N3S/c1-5-6-7(10(2)9-5)11-4-3-8-6/h8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
ANHHISJPUMRETG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84920
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84920
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)