주요 문서
ENA336956517
Enamine
7-hydroxy-3-phenoxy-4H-chromen-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.24
MDL number:
mp
213-214
Iupac Name
7-hydroxy-3-phenoxy-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C15H10O4/c16-10-6-7-12-13(8-10)18-9-14(15(12)17)19-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,16H
InChI key
RQYBXCFFANHJGM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86102
Melting Point
213-214
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86102
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)