주요 문서
ENA336956406
Enamine
2-chloro-5-(2-methylpropanamido)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.67
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-5-(isobutyrylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12ClNO3/c1-6(2)10(14)13-7-3-4-9(12)8(5-7)11(15)16/h3-6H,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
NXVWHIUQIANBRQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85719
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85719
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)