주요 문서
ENA336956215
Enamine
2-(4-chlorophenyl)cyclopentan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.66
MDL number:
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)cyclopentanone
Inchi Code
1S/C11H11ClO/c12-9-6-4-8(5-7-9)10-2-1-3-11(10)13/h4-7,10H,1-3H2
InChI key
QYRJGCLTALWPLU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85283
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85283
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)