주요 문서
ENA336956159
Enamine
4-isothiocyanato-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.25
MDL number:
Iupac Name
4-isothiocyanatochromane
Inchi Code
1S/C10H9NOS/c13-7-11-9-5-6-12-10-4-2-1-3-8(9)10/h1-4,9H,5-6H2
InChI key
OQCVIJFYYMRDPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85143
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)