주요 문서
ENA336956101
Enamine
(2S)-2-amino-N,4-dimethylpentanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.22
MDL number:
Iupac Name
(2S)-2-amino-N,4-dimethylpentanamide
Inchi Code
1S/C7H16N2O/c1-5(2)4-6(8)7(10)9-3/h5-6H,4,8H2,1-3H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
InChI key
LIBDTAYIDBPBRN-LURJTMIESA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85021
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85021
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)