주요 문서
ENA336955723
Enamine
3-aminopyridine-4-carboxamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.6
MDL number:
Iupac Name
3-aminoisonicotinamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7N3O.ClH/c7-5-3-9-2-1-4(5)6(8)10;/h1-3H,7H2,(H2,8,10);1H
InChI key
XEHDKTBGPZQJFE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85094
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85094
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)