주요 문서
ENA333559515
Enamine
2-(pyrimidin-5-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.2
MDL number:
Iupac Name
2-(5-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)10-4-2-1-3-9(10)8-5-12-7-13-6-8/h1-7H,(H,14,15)
InChI key
OLFSCYMDVCTSRL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84315
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84315
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)