주요 문서
ENA333558784
Enamine
2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.63
MDL number:
Iupac Name
(5-chloro-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H7ClN2/c11-8-1-2-10-9(5-8)7(3-4-12)6-13-10/h1-2,5-6,13H,3H2
InChI key
UHFZUNGNGGEESB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82448
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82448
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)