주요 문서
ENA333558634
Enamine
3-amino-1-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.66
MDL number:
mp
79-82
Iupac Name
3-amino-1-(4-chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O/c11-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(12)10(13)14/h1-4,9H,5-6,12H2
InChI key
ALMOVYPHTUAJRX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82874
Melting Point
79-82
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82874
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)