주요 문서
ENA333558549
Enamine
3-bromo-1-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.54
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H9BrClNO/c11-9-5-6-13(10(9)14)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-4,9H,5-6H2
InChI key
YWAQTQSQFBLYFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82729
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82729
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)