주요 문서
ENA333557952
Enamine
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.18
MDL number:
Iupac Name
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7F3N2O2/c12-11(13,14)7-2-1-3-8(6-7)16-5-4-9(15-16)10(17)18/h1-6H,(H,17,18)
InChI key
LIRFWOMVRPXJJX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82140
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82140
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)