주요 문서
ENA333557882
Enamine
1-benzyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.33
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Inchi Code
1S/C16H18N2/c1-2-7-14(8-3-1)13-18-12-6-11-17-15-9-4-5-10-16(15)18/h1-5,7-10,17H,6,11-13H2
InChI key
YUBSXLDZMXWICV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82043
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82043
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)