주요 문서
ENA333557863
Enamine
6-azabicyclo[3.2.0]heptane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
97.16
MDL number:
Iupac Name
6-azabicyclo[3.2.0]heptane
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-2-5-4-7-6(5)3-1/h5-7H,1-4H2
InChI key
GWFZPCFEIOINER-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82021
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)