주요 문서
ENA333557816
Enamine
N-methylthiolan-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
117.22
MDL number:
Iupac Name
N-methyltetrahydro-3-thiophenamine
Inchi Code
1S/C5H11NS/c1-6-5-2-3-7-4-5/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI key
ZRMIZYDPXOJIRT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40352
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)