주요 문서
ENA333557812
Enamine
4,4-dimethyl-5-oxopentanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.17
MDL number:
Iupac Name
4,4-dimethyl-5-oxopentanenitrile
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-7(2,6-9)4-3-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HKJVKIURQSVEQB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76710
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76710
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)