주요 문서
ENA333557734
Enamine
[1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.2
MDL number:
Iupac Name
(1-isopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-6(2)10-4-3-7(5-8)9-10/h3-4,6H,5,8H2,1-2H3
InChI key
DWVZJJWBGYDTEZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74578
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74578
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)