주요 문서
ENA333557502
Enamine
2-cyclopropyl-1-phenylethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.22
MDL number:
Iupac Name
2-cyclopropyl-1-phenylethanone
Inchi Code
1S/C11H12O/c12-11(8-9-6-7-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,9H,6-8H2
InChI key
SKAMSFNTWGMHJW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81503
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81503
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)