주요 문서
ENA333557496
Enamine
methyl 4-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]butanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.26
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]butanoate
Inchi Code
1S/C8H14O4S/c1-11-7(9)4-3-5-13-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
FBMVQXLEJUVNRY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81494
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81494
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)