주요 문서
ENA333557482
Enamine
3,4-dihydronaphthalene-2-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.27
MDL number:
mp
142-143
Iupac Name
3,4-dihydro-2-naphthalenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H11NO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,7H,5-6H2,(H2,11,12,13)
InChI key
HNARYJMYPMJFET-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59796
Melting Point
142-143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59796
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)