주요 문서
ENA333557466
Enamine
3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulfinyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.28
MDL number:
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylsulfinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O5S/c12-11(13)3-6-17(14)8-1-2-9-10(7-8)16-5-4-15-9/h1-2,7H,3-6H2,(H,12,13)
InChI key
PHYGIHOXGVLYEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81278
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81278
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)