주요 문서
ENA333557406
Enamine
2-amino-2-ethylbutanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
MDL number:
Iupac Name
2-amino-2-ethylbutanenitrile
Inchi Code
1S/C6H12N2/c1-3-6(8,4-2)5-7/h3-4,8H2,1-2H3
InChI key
AUWOKGIWMDMIRQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58197
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)