주요 문서
ENA332673204
Enamine
1-(4-benzylmorpholin-2-yl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.28
MDL number:
Iupac Name
1-(4-benzyl-2-morpholinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-11(15)13-10-14(7-8-16-13)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3
InChI key
HYFNBIVNYJGFJD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80674
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80674
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)