주요 문서
ENA332673196
Enamine
2,3-dimethylthiomorpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
131.24
MDL number:
Iupac Name
2,3-dimethylthiomorpholine
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
OSKSVESWLSCULX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80665
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)