주요 문서
ENA332673188
Enamine
4-chloro-3-[(methylsulfanyl)methyl]aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.69
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-3-[(methylsulfanyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C8H10ClNS/c1-11-5-6-4-7(10)2-3-8(6)9/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI key
JOFQKJUMJKHFMD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80645
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80645
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)